SMB00939
1-Methyladenosine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyladenosine, N1-Methyladenosine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C1=N
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
chave InChI
GFYLSDSUCHVORB-IOSLPCCCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)