Documentos Principais
M052080
Sigma-Aldrich
DMT-dI Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinônimo(s):
DMT-dI amidite
Selecione um tamanho
0.25 G
R$ 541,00
R$ 541,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.25 G
R$ 541,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H47N6O7P
Número CAS:
Peso molecular:
754.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 541,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
Proligo Reagents
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H47N6O7P/c1-27(2)46(28(3)4)54(51-22-10-21-41)53-34-23-36(45-26-44-37-38(45)42-25-43-39(37)47)52-35(34)24-50-40(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(48-5)18-14-30)31-15-19-33(49-6)20-16-31/h7-9,11-20,25-28,34-36H,10,22-24H2,1-6H3,(H,42,43,47)/t34-,35+,36+,54?/m0/s1
chave InChI
ZKGZROFWRPJVEB-XZYUMQGLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)