Documentos Principais
M051030
Sigma-Aldrich
DMT-dU Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
DMT-dU amidite
Selecione um tamanho
0.25 G
R$ 842,00
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.25 G
R$ 842,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H47N4O8P
Peso molecular:
730.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H47N4O8P/c1-27(2)43(28(3)4)52(49-24-10-22-40)51-34-25-37(42-23-21-36(44)41-38(42)45)50-35(34)26-48-39(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(46-5)18-14-30)31-15-19-33(47-6)20-16-31/h7-9,11-21,23,27-28,34-35,37H,10,24-26H2,1-6H3,(H,41,44,45)/t34-,35+,37+,52?/m0/s1
chave InChI
ZGJUDTLSWZPIDW-MVFNBKNKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)