Documentos Principais
M0259
Sigma-Aldrich
2′-O-Methylcytidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
chave InChI
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akiko Ogawa et al.
Molecular cell, 81(4), 659-674 (2021-01-21)
About 150 post-transcriptional RNA modifications have been identified in all kingdoms of life. During RNA catabolism, most modified nucleosides are resistant to degradation and are released into the extracellular space. In this study, we explored the physiological role of these