M003
R-(−)-Deprenyl hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propynyl)phenethylamine hydrochloride, R(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propynyl-benzeneethanamine hydrochloride, Selegiline hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −10.8°, c = 6.48 in H2O(lit.)
cor
white
pf
141-142 °C
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
chave InChI
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOB(4129)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCActive Filters