LSMLS07
LSMLS™ Plate 7 (Lipophilic)
Supplied by IROA Technologies
Sinônimo(s):
LSMLS, Large Scale Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 plates
fabricante/nome comercial
IROA Technologies
tamanho da placa
96 wells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Oferecemos bibliotecas e kits de metabólitos de moléculas pequenas com uma gama completa de metabólitos primários envolvidos em vias metabólicas-chave para a sua pesquisa em metabolômica.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.