Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CC(N)=O)c2cc(OCCCP(O)(O)=O)ccc2n1Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H27N2O5P/c1-2-20-19(14-22(23)25)18-13-17(29-11-6-12-30(26,27)28)9-10-21(18)24(20)15-16-7-4-3-5-8-16/h3-5,7-10,13H,2,6,11-12,14-15H2,1H3,(H2,23,25)(H2,26,27,28)
chave InChI
OPWQYOUZRHDKBR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research