L4754
3-sn-Lysophosphatidylethanolamine from egg yolk
Type I, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Acyl-sn-glycero-3-phospho(2-aminoethanol), L-α-Lysocephalin, L-α-Lysophosphatidylethanolamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
egg yolk
tipo
Type I
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- to prepare liposomes for liposome binding and vesiculation assay
- as a phospholipid standard in high-performance thin layer chromatography (HPTLC) to detect the phospholipid composition of platelet-derived microparticles
- as a phospholipid standard in thin layer chromatography (TLC) to identify phospholipid in parasitophorous vacuoles (PV) containing Leishmania amazonensis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)