L1290
Lactoferricin B, fragment 4-14 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
bLFC (26-36), bovine lactoferricin
Selecione um tamanho
R$ 3.153,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.153,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
H2O: soluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)