L3396
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, 99.0-103.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
99.0-103.0%
forma
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pf
75 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges