Unfortunately, the bead count for this product has not been determined. The particle size is approximately 0.5 um and the solid content is approximately 2.5%. Please see the link below to review the full product specifications:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/357/795/L3280-BULK________SIGMA____.pdf
L3280
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 0.5 μm mean particle size
Sinônimo(s):
Carboxylate Polystyrene Beads, Fluorescent Latex Beads
Selecione um tamanho
R$ 414,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 414,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Formulário
aqueous suspension
composição
Solids, 2.5%
técnica(s)
cell based assay: suitable
tamanho médio de partícula
0.5 μm
fluorescência
λex ~575 nm; λem ~610 nm
aplicação(ões)
cell analysis
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
How many latex beads (500 nm) are present in 1 mL solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many fluorescent beads (L3280) are in the 1 ml of the product?
1 answer-
The bead count for this product is not a tested specification. As listed in the "Properties" section of the product detail page, the solids constitute 2.5% of the aqueous solution. This specification can also be viewed on the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L3280-BULKMKCS6365.pdf.