L0280
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Selecione um tamanho
R$ 519,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 519,00
Produtos recomendados
Formulário
aqueous suspension
composição
Solids, 2.5%
técnica(s)
cell based assay: suitable
tamanho médio de partícula
2.0 μm
fluorescência
λex ~360 nm; λem ~420 nm
aplicação(ões)
cell analysis
Aplicação
- as inert beads to study the role of autophagy proteins in LC3-associated phagosome (LAP) maturation[1]
- in the culturing of peritoneal cells for phagocytic latex bead assay ex vivo[2]
- in the preparation of LAP stimuli coated beads[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?