L0258
L-701,324
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
7-Chloro-4-hydroxy-3-(3-phenoxy)phenylquinolin-2[1H]-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 36.4 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C21H14ClNO3/c22-14-9-10-17-18(12-14)23-21(25)19(20(17)24)13-5-4-8-16(11-13)26-15-6-2-1-3-7-15/h1-12H,(H2,23,24,25)
chave InChI
FLVRDMUHUXVRET-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408) , Grin2a(24409)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience