K2638
Kallikrein from human plasma
buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein
Sinônimo(s):
Kininogenase, Kininogenin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
buffered aqueous solution
Nível de qualidade
atividade específica
≥5 units/mg protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLK1(3816)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)