K3628
Kininogen, low molecular weight from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
LMW kininogen
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
64000 Da
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)