Key Documents
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
Sinônimo(s):
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
376.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
chave InChI
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Melatonin receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3