Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.880,00 R$ 2.448,00 |
Sobre este item
R$ 2.448,00
Preço de tabelaR$ 2.880,00Poupe 15%Nome do produto
CGP-20712A methanesulfonate salt, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?