Key Documents
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
Sinônimo(s):
3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
160.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3