J4644
Anti-phospho-JNK1/2 (pThr183/pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-SAPK (pTpY183/185), Anti-phospho-Stress Activated Protein Kinase (pTpY183/185), Anti-phospho-c-Jun N-terminal Kinase 1/2 (pTpY183/185)
Selecione um tamanho
R$ 6.112,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.112,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:250
immunofluorescence: 1:250
immunohistochemistry: Assay Dependent
western blot: 1:200-1:2000 (using human 293 cells treated with UV radiation)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPK8(5599)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anti-phospho-JNK1/2 (SAPK) (pThr183/pTyr185 ) specifically recognizes the endogenous, active forms of JNK1 and 2 phosphorylated at threonine 183 and tyrosine 185.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?