Documentos Principais
J3955
Sigma-Aldrich
JTC-801
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-amino-2-methylquinolin-6-yl)-2-(4-ethylphenoxymethyl)benzamide hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.083,00
25 MG
R$ 4.352,00
R$ 1.083,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.083,00
25 MG
R$ 4.352,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H25N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
447.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.083,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
tan
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCc1ccc(OCc2ccccc2C(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)cc1
InChI
1S/C26H25N3O2.ClH/c1-3-18-8-11-21(12-9-18)31-16-19-6-4-5-7-22(19)26(30)29-20-10-13-25-23(15-20)24(27)14-17(2)28-25;/h4-15H,3,16H2,1-2H3,(H2,27,28)(H,29,30);1H
chave InChI
NQLIYKXNAXKMBL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
JTC-801 is a nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor antagonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Delaney et al.
Journal of neuroendocrinology, 24(12), 1527-1541 (2012-07-28)
Central nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ)-expressing neurones are abundantly expressed in the hypothalamus and limbic system and are implicated in the regulation of activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and stress responses. We investigated the role of the endogenous N/OFQ receptor (NOP)
Keiichi Hiramoto et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 33(2), 84-91 (2017-01-01)
We previously reported that ultraviolet (UV) A eye irradiation reduces the ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate (DSS). This study examined the effects of UVA on colon carcinoma induced by azoxymethane (AOM) and DSS. We irradiated the eyes of