I9016
Anti-Interferon-γ antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-IFN-γ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
Anti-Interferon-γ recognizes human Interferon-γ. It does not bind specifically to mouse, hamster or bovine IFN-γ.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1