I6875
5-Iodocytosine
Sinônimo(s):
4-Amino-2-hydroxy-5-iodopyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
formic acid: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]N1C=C(I)C(N)=NC1=O
InChI
1S/C4H4IN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
chave InChI
UFVWJVAMULFOMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3