Documentos Principais
I5897
Supelco
Magnesium ionophore II
Sinônimo(s):
ETH 5214, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H62N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
566.86
Beilstein:
6018631
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
chave InChI
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)