24901
Chloride ionophore II
Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-o-phenylene-bis(mercurytrifluoroacetate), ETH 9009
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Formulário
powder
qualidade
function tested
pf
177-179 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
chave InChI
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)