I131
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) potassium salt
Sinônimo(s):
IP4
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
chave InChI
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3