I0635
4,4′-Isopropylidenediphenol
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
440.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
227 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?