I0274
myo-Inositol Monophosphatase from bovine brain
lyophilized powder, 5-20 units/mg protein
Sinônimo(s):
myo-Inositol monophosphate phosphohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
5-20 units/mg protein
composição
Protein, ~0.5% Bradford
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3