Documentos Principais
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 161,00
R$ 161,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 161,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE
Características
Rigid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37772-0000
Comprimento
12 in.
12 mm
Descrição geral
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)