Documentos
HS120391
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene
Características
Holds 36 x 15 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120391
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro do poço
19.8 mm
cor
white
Descrição geral
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC