Documentos Principais
HS120392
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, blue, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
Holds 36 x 15 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120392
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro do poço
19.8 mm
cor
blue
Descrição geral
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Características e benefícios
  • Moisture resistance prevents the growth of molds
  • Made of polypropylene that ensures durability and outstands the cardboard boxes
  • Supplied flat-packed that removes the hassle of stacking and reduces the space required for test tube storage
  • When needed for use it is easy to assemble and pre-assembled dividers are provided with each box
  • Can be stored up to -80°C
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)