Documentos Principais
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Sinônimo(s):
Storage Box
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cardboard
Características
Holds 15 and 50 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS2860M
C × L × A
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
tamanho
145x145x122 mm
Características e benefícios
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)