The concentration of this product is 0.1mg/mL.
HPA036774
Anti-NKX6-1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-NK6 homeobox 1, Anti-NKX6A, Anti-Nkx6.1
Selecione um tamanho
R$ 4.140,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.140,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sequência de imunogênio
PLGTHNPGGLKPPATGGLSSLGSPPQQLSAATPHGINDILSRPSM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKX6-1(4825)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Anti-NKX6-1 antibody has been used in immunofluorescence, FAIRE (formaldehyde-assisted isolation of regulatory elements) and ChIP and immunohistochemistry.[1]
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the concentration of product HPA036774?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of the product?
1 answer-
The concentration of this product is 0.1mg/mL. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coa/SIGMA/HPA036774/A71678