HMI0001
MISSION® microRNA Mimic
hsa-let-7a
Sinônimo(s):
Mature Sequence: UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU, hsa-let-7a-5p
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
MISSION®
Formulário
solid
nº de adesão de Sanger principal/secundário
nº de adesão de microRNA de Sanger
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)