H9537
Anti-HMG-1 antibody, Mouse monoclonal
clone HAP46.5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Amphoterin, Anti-HMGB1, Anti-High-Mobility-Group protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HAP46.5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~25 kDa
reatividade de espécies
canine, mouse, rat, chicken, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human MCF7 breast carcinoma cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)