Documentos Principais
H9517
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-A sodium salt
Sinônimo(s):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
About This Item
Fórmula linear:
C14H18NO17S2Na3
Número CAS:
Peso molecular:
605.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
fonte biológica
Porcine
Ensaio
≥98%
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
chave InChI
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Outras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Nota de preparo
Produced by the action of heparinase II
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3