Documentos Principais
H6635
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(O-carboxymethyl)oxime
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.908,00
R$ 3.908,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.908,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H33NO7
Número CAS:
Peso molecular:
435.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 3.908,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
Aplicação
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime has been used in fecal steroid hormone processing and analysis.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime is used as the analog of cortisol. It is used to modify the surface of an Au chip.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Characterization of ovarian steroid patterns in female African lions (Panthera leo), and the effects of contraception on reproductive function
Putman S B, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0140373-e0140373 (2015)
Development of indirect competitive immuno-assay method using SPR detection for rapid and highly sensitive measurement of salivary cortisol levels
Tahara Y, et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, 15-15 (2014)