Documentos Principais
H6261
Sigma-Aldrich
10-Hydroxydecanoic acid
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
NSC 15139
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)9CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
188.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥95% (GC)
pf
75-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
chave InChI
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
  • Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
  • Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
  • Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
  • Synthesis of anhydrides and esters
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)