H6024
Hoechst Stain solution
Sinônimo(s):
Bisbenzimide H 33258
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
aplicação(ões)
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
chave InChI
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?