H4385
Solução salina balanceada de Hank
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Sinônimo(s):
HBSS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
10 ×
pH
5.8-6.0
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?