H4166
Hydroxyflutamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, 2-Hydroxyflutamide, Hydroxyniphtholide, Sch 16423, a,a,a-Trifluoro-2-methyl-4′-nitro-m-lactotoluidide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Schering Plough
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
chave InChI
YPQLFJODEKMJEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as an androgen receptor antagonist to study its effects on cardiomyocyte hypertrophy induced by dihydrtestosterone (DHT) in primary neonatal rat ventricular cardiomyocyte and rat cardio myoblast (H9c2) cells.[1]
- as an androgen receptor antagonist for the treatment of MDA-kb2 cells to check its effect on luciferase expression.[2]
- as an antagonist control in transcriptional activation assay.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)