Key Documents
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H42O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC