Documentos Principais
GW10067F
Sigma-Aldrich
Anti-Albumin (serum) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Serum albumin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-10067F
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Serum albumin is the major protein component of blood produced in liver. It regulates colloid osmotic blood pressure, transportation of a variety of substances, blood pH and facilitates an endogenous source of amino acids. It also facilitates the transportation of zinc in plasma. Anti-albumin (serum) antibody (diluted 1: 200) can be used in staining cells or tissues. Chicken anti-albumin (serum) antibody reacts specifically with serum albumin.
Imunogênio
Immunogen Sequence: GI # 113576, sequence 1-609
Recombinant protein Serum albumin.
Aplicação
Anti-albumin (serum) antibody can be used in indirect ELISA and western blotting (diluted 1: 500).
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jin Lu et al.
Biochemical Society transactions, 36(Pt 6), 1317-1321 (2008-11-22)
Although details of the molecular mechanisms for the uptake of the essential nutrient zinc into the bloodstream and its subsequent delivery to zinc-requiring organs and cells are poorly understood, it is clear that in vertebrates the majority of plasma zinc