Documentos Principais
GN781097
Greiner microplate
384 well, flat μClear® bottom, high binding, black
Sinônimo(s):
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 781097
disponibilidade
available only in China
tamanho
384 wells
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
  • Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
  • Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
  • Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Features alphanumeric well coding for identification.
  • Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Informações legais
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)