Documentos Principais
M2062
Greiner CELLSTAR® 384 well plates
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom), sterile
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
Selecione um tamanho
40 EA
R$ 5.403,00
R$ 5.403,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
40 EA
R$ 5.403,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais:
black polystyrene
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom)
volume máximo:
131 μL
tamanho:
384 wells
volume de trabalho:
110 μL
esterilidade:
sterile
tipo de ligação:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid: no
R$ 5.403,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Materiais
black polystyrene
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom)
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 781092
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
CELLSTAR® 384 flat bottom microplate,with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Outras notas
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adequação
Black plates minimize background fluorescence. μClear film improves Luminescence; Fluorescence; Cell monitoring; Transmission; and Imaging by reducing background, cross-talk and autofluorescence. Suitable for cell work.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruslana Bryk et al.
PLoS pathogens, 16(6), e1008567-e1008567 (2020-06-24)
Efforts at host-directed therapy of tuberculosis have produced little control of the disease in experimental animals to date. This is not surprising, given that few specific host targets have been validated, and reciprocally, many of the compounds tested potentially impact