Documentos Principais
GN662102
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
24 well, suspension
Sinônimo(s):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Materiais:
polystyrene
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 662102
disponibilidade
available only in China
Aplicação
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates are suitable for suspension culture cells and hybridoma cells.
Características e benefícios
  • Detectable DNase-, RNase-, human DNA-free
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • The lid enables gas exchange with minimal evaporation
  • Single-position lids prevent cross-contamination
  • Well coding with alphanumeric values
  • Packaging is easy to open
  • Compatible with automated systems
  • Suitable for automation and all common instruments
  • High clarity and low autofluorescence
  • Hydrophobic surface
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)