Documentos Principais
GN210270
Greiner centrifuge tubes
50 mL, conical bottom, support skirt, clear tube
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene tube
esterilidade
sterile
Características
skirt
embalagem
pack of 300 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 210270
disponibilidade
available only in China
cor
colorless tube
Descrição geral
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)