Documentos Principais
GESE25010A75
GE SE250 mini-vertical unit for two slab gels
complete, gel size 10 cm × 8 cm, AC/DC input 500 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva Article No. 80-6147-45
Cytiva SE250-10A-,75
tamanho do gel
10 cm × 8 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Runs two standard 10×8 cm mini-gels. The upper buffer chamber is also an efficient heat exchanger for active temperature control. The unit can run 12 tube gels with two tube gel adapter kits.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)