Documentos Principais
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Sinônimo(s):
IgG HRP Conjugate
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva NA9340-1ML
cor
Colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características e benefícios
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
ECL is a trademark of Cytiva
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)