Documentos Principais
GE80-1129-52
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 104 mm × 253 mm, pack of 500 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
electrophoresis grade
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80112952
L × C
104 mm × 253 mm
Descrição geral
Used for connecting the buffer solution with the gel.
Informações legais
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)