GE80-1128-28
Immobiline® DryPlate precast gels kit
pH 4.0-7.0, pack of 1 kit
About This Item
Produtos recomendados
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva 80112828
pH
4.0-7.0
Descrição geral
Immobiline technology produces an absolutely stable pH gradient, allowing extremely high voltages and high resolution over narrow pH ranges, even for low mobility proteins that require long focusing times
Características e benefícios
- Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients
- Choose from narrow (1 pH unit) and medium (3 pH units) pH ranges
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)